Probengläschen, E-C, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
224722 224724 224706 224711 224712 224714 224728 224721 224750 224708 224701 224705 224710 224742 224720 224725 224726 224730 224731 224732 224745 224748 224752 224734 W224810 W226060
215-3572EA 236 EUR
215-3572 215-3573 218-2261 218-2266 218-2267 218-2268 215-3576 215-3571 WHEA224750 WHEA224708 WHEA224701 WHEA224705 WHEA224710 215-3577 WHEA224720 215-3574 215-3575 WHEA224730 WHEA224731 WHEA224732 215-3579 215-3581 WHEA224752 WHEA224734 WHEAW224810 WHEAW226060
Probengläschen, E-C, WHEATON®
Vials
Klare Fläschchen sind aus Borosilikatglas gefertigt, das kaum extrahierbare Substanzen enthält und eine exzellente Chemikalienbeständigkeit bietet. Gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
Hergestellt aus braunem Borosilikatglas, gemäß den Anforderungen der Norm USP Glas-Typ I hinsichtlich der Lichtemission zum Schutz lichtempfindlicher Produkte.
Bestellinformation: Kappen und Ersatzkappen können separat erworben werden.
Verpackung: Die Fläschchen sind in zwei Schrumpffolienpackungen mit 100 Stück verpackt, die Kontaminationen durch gewelltes MaterialMore Product Information