2-Nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-75-5
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 775403
Merck Reference: 14,6620
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00011688
Formel:
C₆H₅NO₃ Siedepunkt: 214…216 °C Schmelzpunkt: 44…48 °C Dichte: 1,26 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011688 CAS-Nummer: 88-75-5 EINECS: 201-857-5 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6620 |