2-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
8.06790.0100EA 33.6 EUR
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
2-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C