4-Nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
157050010 157050050 157051000 157052500 157050051
ACRO157050010EA 107 EUR
ACRO157050010 ACRO157050050 ACRO157051000 ACRO157052500 ACRO157050051
4-Nitrophenol 99%
4-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: >112 °C
Flammpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007331
CAS-Nummer: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %