4-Nitrophenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-4-nitrobenzol
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
A14376.0BEA
85.5
EUR
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
4-Nitrophenol ≥99%
4-Nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 100-02-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 169°(336°F)
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 279° dec.
Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1281877
Merck Reference: 14,6621
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007331
Formel:
C₆H₅NO₃ Siedepunkt: 279 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 110…115 °C Dichte: 1,480 Flammpunkt: 169 °C (336 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007331 CAS-Nummer: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6621 |