Klemmen, mit Hülle
Lieferant: RSG
451.625 451.640 451.660
RSGA451.625EA 58 EUR
RSGA451.625 RSGA451.640 RSGA451.660
Klemmen, mit Hülle
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Klemmen mit Hülse bestehen aus elektrolytisch poliertem Edelstahl.
  • Stabile Klemmschrauben
  • Backen mit Kork