2,3-Dinitrophenol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Angefeuchtet mit Wasser
42155-1G 42155-5G
SIAL42155-1GEA 356 EUR
SIAL42155-1G SIAL42155-5G
2,3-Dinitrophenol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2,3-Dinitrophenol
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molecular Weight: 184,11 g/mol
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,681 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 66-56-8
EINECS: 200-628-7
UN: 1320
ADR: 4.1,I