3,4-Dinitrophenol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Angefeuchtet mit Wasser
42195-1G 42195-5G
SIAL42195-1GEA 179 EUR
SIAL42195-1G SIAL42195-5G
3,4-Dinitrophenol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
3,4-Dinitrophenol
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molecular Weight: 184,11 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132 °C
Dichte: 1,672 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 577-71-9
EINECS: 209-415-3
UN: 1320
ADR: 4.1,I