Triphenylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
140310250 140311000
ACRO140310250EA 66.2 EUR
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphenylamin 99+%
Triphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N
Molecular Weight: 245.32 g/mol
Siedepunkt: 347…348 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003020
CAS-Nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %