Automatisierte Lösungsmittelextraktoren nach Randall
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F30300242 F30300240
701-0229EA 12150 EUR
701-0229 701-0230
Automatisierte Lösungsmittelextraktoren nach Randall
Extraktoren Automatische Extraktionssysteme
SER 148/3 und SER 148/6 können verwendet werden, um eine Substanz oder einer Gruppe von Elementen (z. B. Fett) von festen und halbfesten Proben gemäß der Randall-Methode (bestehend aus Eintauchen, Waschen und Lösungsmittelrückgewinnung) zu trennen. Der hauptsächliche Anwendungsbereich ist die Bestimmung des Gehalts an löslichen Produkten wie Fetten, Reinigungsmitteln, Weichmachern und Pestiziden in Lebensmitteln, Tierfutter, Reinigungsmitteln, Gummi- und Kunststoffzusammensetzungen, pharmazeutischen Produkten, Erde usw.
  • Automatisierter Prozess mit der Steuerung von
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell SER 148/6 SER 148/3
Environmentally Preferable
Probenanzahl 6 3
Max. Volumen des Extraktionsbechers 150 ml 150 ml
Max. Probenzahl 0,5 bis 15 g (normalerweise 2 - 3 g) 0,5 bis 15 g (normalerweise 2 - 3 g)
Betriebstemperaturbereich 100 - 260 °C 100 - 260 °C
Angezeigte Ergebnisse Arbeitstemperatur/Eintauchzeit/Waschzeit/Rückgewinnungszeit Arbeitstemperatur/Eintauchzeit/Waschzeit/Rückgewinnungszeit
Eintauchzeit 0 - 999 min 0 - 999 min
Waschdauer 0 - 999 min 0 - 999 min
Lösemittelrückgewinnung (typisch) 50 - 75% 50 - 75%
Wasserverbrauch 120 l/h 120 l/h
No. of programs 29 29
Gehäuse Mit Epoxidharz lackierte Edelstahlstruktur Mit Epoxidharz lackierte Edelstahlstruktur
Stromaufnahme 950 W 500 W
B×T×H 700×390×620 mm 480×390×620 mm
Gewicht 40 kg 30 kg
Recovery Time 0 - 999 min 0 - 999 min