BSB-Messung
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F102B0134 F102B0133
705-0736EA 274 EUR
705-0736 VELPF102B0133
BSB-Messung
BSB-Messsysteme
Messsystem ohne Quecksilber für die Bestimmung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff, der von aeroben biologischen Mikroorganismen im Wasser verbraucht wird. Der Sensor nutzt manometrische Technologie und Mikroprozessor-Steuerung, um regelmäßige Datenmessungen über bestimmte Zeiträume bereitzustellen.
  • Sehr einfach in der Anwendung und quecksilberfrei
  • Fünf Werte alle 24 Stunden können gespeichert oder sofort auf dem numerischen Display angezeigt werden
  • Versionen für 1, 6 und 10 Probenflaschen erhältlich
  • Messbereiche: 90/250/600/999 ppm BSB
Für reproduzierbare Ergebnisse ist in der Regel eine Temperaturregelung erforderlich – weitere Informationen finden Sie unter den Einträgen für Thermostatschränke und Inkubatoren, die separat erhältlich sind.
Temperature control is usually required for reproducible results - please see entries for thermostatic cabinets and incubators which are supplied separately.
Lieferumfang: Die BSB-Systeme umfassen Sensoren, Probenflaschen aus dunklem Glas, Laugenbehälter für CO2-Absorption, Rührerplattform (nicht für die Version mit einer einzelnen Flasche) und Rührstäbchen.