Elektronische Rührwerke
Lieferant: VELP Scientifica
441-0474EA 995 EUR
441-0474 441-0350 441-0349 441-0348 441-0413 441-0347 441-0346 441-0345
Elektronische Rührwerke
Rührer Rührwerke
Rührwerke mit elektronischer Steuerung, die mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet sind.
  • Kompaktes, benutzerfreundliches ergonomisches Design; die Einheiten sind leicht, zuverlässig und leise
  • Sanftes Starten verhindert, dass Flüssigkeit aus dem Behälter austritt
  • Mikroprozessor-gesteuerter Motor sorgt für konstante Drehzahlen, auch wenn sich die Viskosität der Flüssigkeit ändert (außer ES Modelle)
  • Die Modelle BS, PW, DLS, LH und DLH haben eine Sicherheitsspannvorrichtung ohne Schlüssel, die einen sicheren Gebrauch gewährleistet
  • DLS und DLH Modelle verfügen über zwei digitale Displays, auf denen gleichzeitig Ist- und Soll-Geschwindigkeit angezeigt werden
Kompaktes ES Rührwerk für einfache Flüssigkeits-Rühranwendungen (max. 1.000 mPas) bei mittlerer und niedriger Drehzahl. Geeignet für das Rühren von bis zu 15 l, mit Drehzahlregelung zwischen 50 und 1300 min-1. Sicherheitssystem zum Schutz vor Überhitzung.
BS Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis niedriger Viskosität (max. 25.000 mPas). Geeignet für Volumina bis zu 25 l, mit Drehzahlregelung von 50 bis 2000 min-1. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.
Leistungsstarkes PW Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (max. 100.000 mPas). Geeignet für Volumina bis zu 70 l, mit Drehzahlregelung von 20 bis 1200 min-1. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.
DLS Rührwerk für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität (max. 25.000 mPas). Drehzahl-Voreinstellung von 50 bis 2000 min-1. Ein Sicherheitssystem schützt die Einheit vor Überlastung, falls der Motor ausfällt oder blockiert.
Die LH und DLH Modelle zeichnen sich durch ein starkes Drehmoment bei der Rotation aus, welches die Verwendung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität (max. 50.000 mPas) ermöglicht. Drehzahl-Voreinstellung von 50 bis 2000 min-1. Ein Sicherheitssystem schützt die Einheit vor Überlastung, falls der Motor ausfällt oder blockiert.
Bestellinformation: Rührwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.