Anisol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methoxybenzol, Methylphenylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01452.0100
8.01452.0500
8.01452.1000
8.01452.2500
8.01452.9050
8.01452.9025
8.01452.0100EA
29
EUR
8.01452.0100
8.01452.0500
8.01452.1000
8.01452.2500
8.01452.9050
8.01452.9025
Anisol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anisol
Formel:
C₇H₈O Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 0,9961 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008354 CAS-Nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1.6 g/l (25 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 108.13 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 44 °C |
Explosion Limit | 0.34 - 6.3 %(V) |
Density | 0.994 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) not applicable |
Ignition Point | 475 °C |