Anisol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methoxybenzol, Methylphenylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 122 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisol, Supelco®
Anisol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR