4-Ethoxyphenol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 60.1 EUR
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Ethoxyphenol 99%
4-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002334
CAS-Nummer: 622-62-8
EINECS: 210-748-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR