4-Ethoxyphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20584.09
B20584.18
B20584.09EA
34.9
EUR
B20584.09
B20584.18
4-Ethoxyphenol ≥99%
4-Ethoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 622-62-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 121°/9mm
Beilstein Reference: 1907114
MDL No.: MFCD00002334
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 121 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002334 CAS-Nummer: 622-62-8 EINECS: 210-748-1 |