Guajacol 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Hydroxy-2-methoxybenzol, Brenzcatechinmonomethylether, 2-Hydroxyanisol, 2-Methoxyphenol

120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 88.2 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guajacol 99+%
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR