Messbecher, konisch, graduiert
Lieferant: BOCHEM
8652 8651 8650
BOCH8652EA 50 EUR
BOCH8652 BOCH8651 BOCH8650
Messbecher, konisch, graduiert
Becher
Edelstahl, 18/10, mit Griff und Ausguss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.