Serum-Trennröhrchen, SST™ II Advance, BD Vacutainer®
Lieferant: BD Medical
BD Vacutainer®
BDAM368970EA 66.2 EUR
BDAM368970 BDAM366444_U BDAM366882UK BDAM366882 BDAM367954 BDAM368879 BDAM367955 BDAM368966 BDAM368965 BDAM367953 BDAM368969 BDAM367957 BDAM367958X BDAM367956X
Serum-Trennröhrchen, SST™ II Advance, BD Vacutainer®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
PET, klar.
  • Silica (Gerinnungsaktivator)/Gel
  • Stabile Barriere zwischen Serum und Blutkuchen, daher bessere Analytenstabilität
  • Bessere Probenqualität
  • Optimierung des Workflows: Kurze Zentrifugationszeit, Probenbearbeitung und Archivierung im Primärröhrchen
  • Keine Verwechslungsmöglichkeit durch Verwendung von Sekundärröhrchen
Während der Zentrifugation der BD Vacutainer® SST™ II Advance Röhrchen setzt sich ein inertes Gel zwischen Serum und Blutkuchen und verhindert so die Kontamination des Serums mit den abgetrennten Zellbestandteilen. Beispielsweise muss das Serum für einige Analyten wie Kalium, Phosphor und Glucose innerhalb weniger Stunden von den Zellen getrennt werden, da sonst die Messwerte signifikant verfälscht werden. Mit den BD SST™ II Advance Röhrchen sind Routine-Analyten der klinischen Chemie wie Kalium und Glucose noch nach einer Woche Lagerung bei 2-8ºC stabil. Auch in der speziellen Chemie zeigen klinische Studien eine hervorragende Analytenstabilität mit dem in BD SST™ II Advance verwendeten Acrylgel, mit einer Wiederfindung von >90% der getesteten Medikamente und anderen Spezialanalyten (Proteine/Peptide, Steroide und Vitamine).