Guajacol
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methoxybenzol, Brenzcatechinmonomethylether, 2-Hydroxyanisol, 2-Methoxyphenol
70430-100
70430-25
70430-50
70430-500
CAYM70430-100EA
50
EUR
CAYM70430-100
CAYM70430-25
CAYM70430-50
CAYM70430-500
Guajacol
Guajacol
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 28…32 °C Dichte: 1,1534 g/cm³ (0 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002185 CAS-Nummer: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04568 |