Guajacol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-methoxybenzol, Brenzcatechinmonomethylether, 2-Hydroxyanisol, 2-Methoxyphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 27.8 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guajacol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C