Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 39.8 EUR
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8