Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328146-25G
328146-2KG
328146-500G
SIAL328146-25GEA
39.2
EUR
SIAL328146-25G
SIAL328146-2KG
SIAL328146-500G
Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel:
MnCl₂ Molecular Weight: 125,84 g/mol Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 650 °C Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011114 CAS-Nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05768 |