Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Manganese dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1787-100ML M1787-10X1ML
SIALM1787-100MLEA 172 EUR
SIALM1787-100ML SIALM1787-10X1ML
Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Molecular Weight: 125.84 g/mol
Siedepunkt: 1190
Schmelzpunkt: 650
Dichte: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768