Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Manganese dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450995-25G 450995-5G
SIAL450995-25GEA 479 EUR
SIAL450995-25G SIAL450995-5G
Mangan(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Molecular Weight: 125,84 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768