4-Chlorresorcin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Chlorresorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C70606-100G C70606-500G
SIALC70606-100GEA 64.6 EUR
SIALC70606-100G SIALC70606-500G
4-Chlorresorcin, Sigma-Aldrich®
4-Chlorresorcin
Formel: C₆H₅ClO₂
Molecular Weight: 144.56 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002273
CAS-Nummer: 95-88-5
EINECS: 202-462-0