Veratrol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
161110010
161111000
161115000
ACRO161110010EA
117
EUR
ACRO161110010
ACRO161111000
ACRO161115000
Veratrol 99+%
Veratrol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008357 CAS-Nummer: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 12,10089 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...