Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Guanidin-Thiocyanat, Guanidiniumrhodanid, Aminomethansäureamidiniumthiocyanat, Guanidiniumsulfocyanid, Guanidin-Rhodanid
G6639-1KG G6639-250G G6639-25G G6639-500G G6639-100G
SIALG6639-1KGEA 560 EUR
SIALG6639-1KG SIALG6639-250G SIALG6639-25G SIALG6639-500G SIALG6639-100G
Guanidiniumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molecular Weight: 118.16 g/mol
Schmelzpunkt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1