Bis(2-ethylhexyl)amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-((2-Ethylhexyl)amino)-2-ethylhexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292850-1L
292850-250ML
SIAL292850-1LEA
146
EUR
SIAL292850-1L
SIAL292850-250ML
Bis(2-ethylhexyl)amin, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)amin
Formel:
C₁₆H₃₅N Molecular Weight: 241,46 g/mol Siedepunkt: 281,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –60 °C Dichte: 0,8062 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009489 CAS-Nummer: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...