Veratrol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 206…207 °C Schmelzpunkt: 21…23 °C Dichte: 1,084 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008357 CAS-Nummer: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 14,9956 |