(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Methylvinylcarbinol, (±)-1-Buten-3-ol, (±)-Methyl-vinylcarbinol, (±)-3-Hydroxy-1-buten
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B86400-25G B86400-5G
SIALB86400-25GEA 149 EUR
SIALB86400-25G SIALB86400-5G
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Buten-2-ol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 96
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.913 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004543
CAS-Nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable