Xanthin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dihydro-1H-purin-2,6-dion, 2,6(1H,3H)-Purindion, 1H,3H-Purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxypurin, 3,7-Dihydro-2H-purin-2,6-dion
X0626-10G
X0626-25G
X0626-5G
SIALX0626-10GEA
200
EUR
SIALX0626-10G
SIALX0626-25G
SIALX0626-5G
Xanthin, Sigma-Aldrich®
Xanthin
Formel:
C₅H₄N₄O₂ Molecular Weight: 152.11 g/mol |
MDL:
MFCD00078453 CAS-Nummer: 69-89-6 EINECS: 200-718-6 Merck Index: 12,10193 |