3-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methyl-3H-adenin, 6-Amino-3-methylpurin
M9281-100MG M9281-500MG
SIALM9281-100MGEA 296 EUR
SIALM9281-100MG SIALM9281-500MG
3-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
3-Methyladenin
Formel: C₆H₇N₅
Molecular Weight: 149,16 g/mol
MDL: MFCD00010531
CAS-Nummer: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6