Veratrol zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08529.0250
8.08529.1000
8.08529.0250EA
51.9
EUR
8.08529.0250
8.08529.1000
Veratrol zur Synthese
Veratrol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 19…21 °C Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008357 CAS-Nummer: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 12,10089 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 17.5 °C |
Molar Mass | 138.16 g/mol |
Boiling Point | 205 - 206 °C |
Vapor Pressure | 0.63 hPa (25 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.5346 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.085 g/cm3 (20 °C) |