2,6-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D137200-100G D137200-25G
SIALD137200-100GEA 554 EUR
SIALD137200-100G SIALD137200-25G
2,6-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 52…56 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 39 °C
MDL: MFCD00008374
CAS-Nummer: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8