1-Iodpropan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Propyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriumcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 95.9 EUR
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodpropan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1-Iodpropan
Formel: C₃H₇I
Molecular Weight: 169,99 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001095
CAS-Nummer: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)