12-Brom-1-dodecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 12-Bromododecan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224677-1G 224677-5G
SIAL224677-1GEA 26 EUR
SIAL224677-1G SIAL224677-5G
12-Brom-1-dodecanol, Sigma-Aldrich®
12-Brom-1-dodecanol
Formel: HO(CH₂)₁₁CH₂Br
Molecular Weight: 265,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004754
CAS-Nummer: 3344-77-2