2,3-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
718173-1G 718173-5G
SIAL718173-1GEA 26 EUR
SIAL718173-1G SIAL718173-5G
2,3-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Molecular Weight: 115,08 g/mol
MDL: MFCD04114143
CAS-Nummer: 1513-66-2
UN: 1993
ADR: 3,III