2-Amino-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-picolin, 5-Methyl-2-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A75684-10G A75684-50G
SIALA75684-10GEA 43.9 EUR
SIALA75684-10G SIALA75684-50G
2-Amino-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 227,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006328
CAS-Nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III