2-Amino-6-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
725064-1G 725064-5G
SIAL725064-1GEA 40.5 EUR
SIAL725064-1G SIAL725064-5G
2-Amino-6-fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
MDL: MFCD04114200
CAS-Nummer: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III