Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
A3553-100G A3553-500G A3553-1KG
SIALA3553-100GEA 70.3 EUR
SIALA3553-100G SIALA3553-500G SIALA3553-1KG
Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM