3-Methyl-1-butin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
392740100 392740010
ACRO392740100EA 163 EUR
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butin 96%
3-Methyl-1-butin
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 28 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,1 °C
Dichte: 0,666 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039853
CAS-Nummer: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %