4-Pentin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268992-5G 268992-25G
SIAL268992-5GEA 59.9 EUR
SIAL268992-5G SIAL268992-25G
4-Pentin-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Pentin-2-ol
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,894 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004555
CAS-Nummer: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III