4-Iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Iodbenzoylchlorid, p-Iodbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252123-25G 252123-5G
SIAL252123-25GEA 97.2 EUR
SIAL252123-25G SIAL252123-5G
4-Iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Molecular Weight: 266.47 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0.7 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
MDL: MFCD00001058
CAS-Nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8 II