4-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentyn-5-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302481-25G
302481-5G
SIAL302481-25GEA
191
EUR
SIAL302481-25G
SIAL302481-5G
4-Pentin-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Pentin-1-ol
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84,12 g/mol Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa) Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002974 CAS-Nummer: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |