1,3-Diethoxybenzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11338.09 A11338.18 A11338.30
A11338.09EA 30.4 EUR
A11338.09 A11338.18 A11338.30
1,3-Diethoxybenzol 95%
1,3-Diethoxybenzene
Purity: 95% CAS No.: 2049-73-2 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Refractive Index: 1.5095 Melting Point: 11-12° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 2517730 MDL No.: MFCD00015145
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 234…236 °C
Schmelzpunkt: 11…12 °C
Dichte: 1,010
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015145
CAS-Nummer: 2049-73-2
EINECS: 218-071-3