Graphit ≥99%, Pulver APS 7-11 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
46304.A1
46304.14
46304.A1EA
100
EUR
46304.A1
46304.14
Graphit ≥99%, Pulver APS 7-11 µm
Graphit
Purity: 99%
CAS No.: 7782-42-5
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00144065
Formel:
C Schmelzpunkt: 3827 °C Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-95593 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,04560 |