L(-)-Xylose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
851590-25G 851590-5G
SIAL851590-25GEA 53.4 EUR
SIAL851590-25G SIAL851590-5G
L(-)-Xylose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151096
CAS-Nummer: 609-06-3
EINECS: 210-174-1