Gold 99,95 Metals basis, powder_nano APS 20-25 nm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aurum
45822.03
45822.06
45822.03EA
0
EUR
45822.03
45822.06
Gold 99,95 Metals basis, powder_nano APS 20-25 nm
Gold
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-57-5
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molecular Weight: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |