1,3-Dimethoxybenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
155231000 155235000
ACRO155231000EA 32.2 EUR
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimethoxybenzol 99%
1,3-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 85…87 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008384
CAS-Nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %